Learn More
3-(2-Morfolin-4-iletoxi)benzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10497934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10497934 5 g 5 g
10403793 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10497934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42022DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 249937-00-6
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD08060518
Clave InChI VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 7164628
Nombre IUPAC 3-(2-morfolin-4-iletoxi)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 97%