Learn More
3-(2-metoxifenil)carbazato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(2-methoxyphenyl)carbazate |
| CAS | 60589-24-4 |
| Fórmula molecular | C9H12N2O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Methoxycarbonyl-2-(2-methoxyphenyl)hydrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O3/c1-13-8-6-4-3-5-7(8)10-11-9(12)14-2/h3-6,10H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(OC)NNC1=CC=CC=C1OC |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metoxifenil)hidrazina-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.08 |