Learn More
Metil 3-[2-(Isopropilamino)propanamido]-4-metiltiofeno-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30135071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135071 100 mg 100 miligramos
30134261 50 mg 50 miligramos
30009924 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM314515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1796888-45-3
Fórmula molecular C13 H20 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 284.37
Sinónimo 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-methyl-3-[[2-[(1-methylethyl)amino]-1-oxopropyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-Methyl-3-[[(2RS)-2-[(1-methylethyl)amino]propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. E (EP), Isopropylarticaine
Nombre IUPAC metilo 4-metil-3-[2-(propano-2-ilamino)propanoilamino]tiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1NC(=O)C(C)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylarticaine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O3S/c1-7(2)14-9(4)12(16)15-10-8(3)6-19-11(10)13(17)18-5/h6-7,9,14H,1-5H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1195