Learn More
Metil 3-(2-hidroxifenil)propionato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474893 25 g 25 g
11464893 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12219.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20349-89-7 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20349-89-7
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00067757
Clave InChI YHXYRISRGHSPNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-2-hydroxyphenyl propanoate, methyl 3-2-hydroxyphenyl propionate, methyl melilotate, acmc-20aki4, methyl hydroxy-benzenepropionate, methyl 2'-hydroxyhydrocinnamate, methyl 3-hydroxyphenyl propionate, methyl 3 2-hydroxyphenyl propanoate, 2-hydroxybenzenepropanoic acid methyl ester, 3-2-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 2794569
Nombre IUPAC metil 3-(2-hidroxifenil)propanoato
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3- (2-hydroxyphenyl)propionate
Punto de fusión 40°C to 44°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 97%