Learn More
Metil 3-(2-Etil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4,5]dec-2-en-8-il)propanoato, TRC
Código de producto. 30477812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477812 10 mg 10 miligramos
30471522 2.5 mg 2.50 miligramo
30475884 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31675510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2518276-69-0
Fórmula molecular C19H25N3O3
Peso molecular (g/mol) 343.43
Sinónimo Remifentanil EP Impurity L
Nombre IUPAC metilo 3-(2-etil-4-oxo-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4,5]dec-2-en-8-il)propanoato
SMILES CCC1=NC(=O)C2(CCN(CCC(=O)OC)CC2)N1c3ccccc3
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(2-Ethyl-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)propanoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25N3O3/c1-3-16-20-18(24)19(22(16)15-7-5-4-6-8-15)10-13-21(14-11-19)12-9-17(23)25-2/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1896
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.