Learn More
Hidrocloruro de 3- 2-[(diaminometilen]amino-4-tiazolil]metil]-tio]propionimidato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-((2-((Diaminomethylene)amino-4-thiazolyl)methyl)-thio)propionimidate Hyxdrochloride |
| CAS | 1797843-63-0 |
| Fórmula molecular | C9H15N5OS2 . HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N5OS2.ClH/c1-15-7(10)2-3-16-4-6-5-17-9(13-6)14-8(11)12;/h5,10H,2-4H2,1H3,(H4,11,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.COC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]propanimidato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 309.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0485 |