Learn More
3-(2-Bromofenil)propionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477868 25 g 25 g
15467868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61342.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66191-86-4 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66191-86-4
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.1
Número MDL MFCD09953149
Clave InChI NIULOVGPRAJIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-2-bromophenyl propanoate, methyl 3-2-bromophenyl propionate, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid,methyl ester, ksc495a4p, 2-bromohydrocinnamic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 15712815
Nombre IUPAC 3-(2-bromofenil)propanoato de metilo
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido