Learn More
Clorhidrato de 3-(2-aminoetil)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(2-Aminoethyl)benzoate Hydrochloride |
| CAS | 167846-36-8 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Aminoethyl)-benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9-4-2-3-8(7-9)5-6-11;/h2-4,7H,5-6,11H2,1H3;1H |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(CCN)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3-(2-aminoetil)benzoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 215.67 |