Learn More
3,17-dioxo-4-androsten-19-oato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3,17-Dioxo-4-androsten-19-oate |
| CAS | 22256-03-7 |
| Fórmula molecular | C20 H26 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Androst-4-en-19-oic acid','3,17-dioxo-','methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Methyl 3,17-dioxo-4-androsten-19-oate, Androst-4-en-3,17-dion-19-oic acid methyl ester, 3,17-Dioxoandrost-4-en-19-oic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O4/c1-19-9-8-16-14(15(19)5-6-17(19)22)4-3-12-11-13(21)7-10-20(12,16)18(23)24-2/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10S,13S,14S)-13-metil-3,17-dioxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-10-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 330.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1831 |