Learn More
Propionato de metilo 3-(1-tritilimidazol-4-ilo), TRC
Código de producto. 30482927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30482927 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30482927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331775500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionate
CAS 102676-60-8
Fórmula molecular C26 H24 N2 O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24N2O2/c1-30-25(29)18-17-24-19-28(20-27-24)26(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,19-20H,17-18H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 3-(1-tritilimidazol-4-il)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 396.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1838