Learn More
Propionato de metilo 3-(1-tritilimidazol-4-ilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionate |
| CAS | 102676-60-8 |
| Fórmula molecular | C26 H24 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H24N2O2/c1-30-25(29)18-17-24-19-28(20-27-24)26(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,19-20H,17-18H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-tritilimidazol-4-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 396.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.1838 |