Learn More
(2Z)-2-(acetilamino)-3-[1,1′-bifenil]-4-il-2-propenoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2Z)-2-(acetylamino)-3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-propenoate |
| CAS | 556828-95-6 |
| Fórmula molecular | C18H17NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl (2Z)-2-(acetylamino)-3-[1,1′-biphenyl]-4-yl-2-propenoate, Methyl (2Z)-2-(acetylamino)-3-(biphenyl-4-yl)-2-propenoate, methyl 3-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-acetamidoacrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17NO3/c1-13(20)19-17(18(21)22-2)12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-12H,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | O=C(OC)C(=CC=1C=CC(=CC1)C=2C=CC=CC2)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-([1,1'-bifenil]-4-il)-2-acetamidoacrilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.12 |