Learn More
(2S,4R)-1-(terc-butoxicarbonil)-4-metilpiroglutamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methylpyroglutamate |
| CAS | 196394-49-7 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO5/c1-7-6-8(10(15)17-5)13(9(7)14)11(16)18-12(2,3)4/h7-8H,6H2,1-5H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C)C(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S,4R)-4-metil-5-oxopirrolidin-1,2-dicarboxilato de 1-O-terc-butilo y 2-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 257.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1263 |