Learn More
(2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazino-2-metilpropanoato de metilo (éster metílico de carbidopa), Mikromol™
Descripción
(2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazino-2-metilpropanoato de metilo (éster metílico de carbidopa)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| CAS | 52514-63-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbidopa Imp. E (EP), (S)-alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methyl-benzenepropanoic acid methyl ester, Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate, Carbidopa Impurity E |
| SMILES | COC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN |
| Peso molecular (g/mol) | 240.26 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |