Learn More
Propanoato de metilo (2S)-2-amino-3-[(trifenilmetil)sulfanil], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2S)-2-amino-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propanoate |
| CAS | 115545-85-2 |
| Fórmula molecular | C23H23NO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23NO2S/c1-26-22(25)21(24)17-27-23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17,24H2,1H3/t21-/m1/s1 |
| SMILES | COC([C@H](N)CSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O |
| Nombre IUPAC | metil S-tritil-D-cisteinato |
| Peso molecular (g/mol) | 377.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.14 |