Learn More
Clorhidrato de (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato de metilo (clorhidrato de éster metílico de metildopa), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato de metilo (clorhidrato de éster metílico de metildopa)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate Hydrochloride |
| CAS | 115054-62-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate Hydrochloride, Methyldopa Methyl Ester Hydrochloride, L-Tyrosine, 3-hydroxy-alpha-methyl-, methyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tyrosine, 3-hydroxy-alpha-methyl-, methyl ester, hydrochloride (9CI), L-alpha-Methyldopa methyl ester hydrochloride, Carbidopa Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4.ClH/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7;/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato de metilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |