Learn More
Tartrato de (2S)-2-amino-2-(2-clorofenil)acetato de metilo, Mikromol™
Descripción
Tartrato de (2S)-2-amino-2-(2-clorofenil)acetato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt |
| CAS | 141109-15-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-(+)-2-Chlorophenylglycine Methyl Ester Tartrate Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N O2 . C4 H6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, alpha-amino-2-chloro-, methyl ester, (alphaS)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-amino-2-chloro-, methyl ester, (+)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO2.C4H6O6/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-5,8H,11H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-;1-,2-/m01/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1Cl.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; (2S)-2-amino-2-(2-clorofenil)acetato de metilo |
| Mostrar más |