Learn More
(2S)-2-(6-Metoxinaftaleno-2-il)propanoato de metilo (éster metílico de naproxeno), Mikromol™
Código de producto. 30051143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051143 25 mg 25 miligramos
30050441 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051143 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0152.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2S)-2-(6-Metoxinaftalen-2-il)propanoato de metilo (éster metílico de naproxeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Methyl Ester)
CAS 26159-35-3
Nombres de analitos o componentes Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Methyl Ester)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. E (EP), Naproxen Methyl Ester, Naproxen Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1
Nombre IUPAC (2S)-2-(6-metoxinaftalen-2-il)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 244.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1099 g/mol