Learn More
(2S)-1-(terc-butoxicarbonil)-4,4-dimetilpiroglutamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4,4-dimethylpyroglutamat |
| CAS | 158392-74-6 |
| Fórmula molecular | C13 H21 N O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO5/c1-12(2,3)19-11(17)14-8(9(15)18-6)7-13(4,5)10(14)16/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CC(C)(C)C(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-O-terc-butil 2-O-metil (2S)-4,4-dimetil-5-oxopirrolidin-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 271.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.142 |