Learn More
Metil (2RS)-2-hidroxi-2-fenilacetato (metil mandelato), Mikromol™
Descripción
Metil (2RS)-2-hidroxi-2-fenilacetato (metil mandelato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Methyl Mandelate) |
| CAS | 4358-87-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Methyl Mandelate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Homatropine Methylbromide Imp. F (EP), Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Methyl Mandelate, Homatropine Methylbromide Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-fenilacetato de metilo |
| Mostrar más |