Learn More
Sulfato de hidrógeno de (2RS)-(2-clorofenil)[4,7-dihidrotieno[2,3-c]piridin-6(5H)-il]acetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30462410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462410 4 x 25 mg -
17904216 100 mg 100 miligramos
17972106 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462410 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0455.1300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de hidrógeno de (2RS)-(2-clorofenil)[4,7-dihidrotieno[2,3-c]piridin-6(5H)-il]acetato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate
CAS 2137493-39-9
Nombres de analitos o componentes Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. B (EP), Clopidogrel Imp. B (EP), Clopidogrel USP Related Compound B, Clopidogrel USP RC B, Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. B (EP) as Racemate Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Related Compound B as Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Impurity B as racemic Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Impurity B as racemic Hydrogen Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)C(N1CCc2ccsc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)-2-(5,7-dihidro-4H-tieno[2,3-c]piridin-6-il)acetato de metilo; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 419.9
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0264 g/mol