Learn More
Clorhidrato de (2RS)-(2-clorofenil)[4,7-dihidrotieno[2,3-c]piridin-6(5H)-il]acetato de metilo, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2RS)-(2-clorofenil)[4,7-dihidrotieno[2,3-c]piridin-6(5H)-il]acetato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride |
| CAS | 144750-52-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N O2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (9CI), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride, (±)-, Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate hydrochloride, Methyl(±)-(o-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride, Clopidogrel Related Compound B, Clopidogrel Related Compound B as Hydrochloride, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Impurity B as racemic Hydrochloride, Clopidogrel Impurity B as racemic Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C(N1CCc2ccsc2C1)c3ccccc3Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2-clorofenil)-2-(5,7-dihidro-4H-tieno[2,3-c]piridin-6-il)acetato de metilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |