Learn More
(2RS)-1,4-benzodioxano-2-carboxilato de metilo, Mikromol™
Descripción
Metil (2RS)-1,4-Benzodioxano-2-carboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate |
| CAS | 3663-79-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (2RS)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,4-Benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, methyl ester, 1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate, Methyl 1,4-benzodioxane-2-carboxylate, Methyl (2RS)-1,4-benzodioxane-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-12-10(11)9-6-13-7-4-2-3-5-8(7)14-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1COc2ccccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |