Learn More
(2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050078 25 mg 25 miligramos
17948484 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050078 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1489.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Nombres de analitos o componentes Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H17 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 299.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,1158 g/mol