Learn More
Metil (2R)-(2-clorofenil)[6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]acetato de sulfato de hidrógeno ((R)-clopidogrel sulfato de hidrógeno), Mikromol™
Descripción
Metil (2R)-(2-clorofenil)[6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]acetato de sulfato de hidrógeno ((R)-clopidogrel sulfato de hidrógeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate |
| CAS | 120202-71-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. C (EP), Clopidogrel Imp. C (EP), Clopidogrel USP Related Compound C, Clopidogrel USP RC C, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. C (EP) as Hydrogen Sulfate, (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Related Compound C as Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Impurity C as Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Impurity C as Hydrogen Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato de metilo; ácido sulfúrico |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?