Learn More
Metil (2R)-(2-clorofenil)[6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]acetato de sulfato de hidrógeno ((R)-clopidogrel sulfato de hidrógeno), Mikromol™
Código de producto. 17972726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17972726 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17972726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0455.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metil (2R)-(2-clorofenil)[6,7-dihidrotieno[3,2-c]piridin-5(4H )-il]acetato de sulfato de hidrógeno ((R)-clopidogrel sulfato de hidrógeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate
CAS 120202-71-3
Nombres de analitos o componentes (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. C (EP), Clopidogrel Imp. C (EP), Clopidogrel USP Related Compound C, Clopidogrel USP RC C, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. C (EP) as Hydrogen Sulfate, (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Related Compound C as Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Impurity C as Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Impurity C as Hydrogen Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1
SMILES COC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (2R)-2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato de metilo; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 419.9
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0264 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.