Learn More
Clorhidrato de (2R)-2-amino-2-fenilacetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30049366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049366 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0605.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2R)-2-amino-2-fenilacetato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2R)-2-Amino-2-phenylacetate Hydrochloride
CAS 19883-41-1
Nombres de analitos o componentes Methyl (2R)-2-Amino-2-phenylacetate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O2 . H Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-amino-, methyl ester, hydrochloride (1:1), (αR)-, Benzeneacetic acid, α-amino-, methyl ester, hydrochloride, (R)-, Benzeneacetic acid, α-amino-, methyl ester, hydrochloride, (αR)- (9CI), Glycine, 2-phenyl-, methyl ester, hydrochloride, D- (8CI), ((R)-2-Methoxy-2-oxo-1-phenylethyl)ammonium chloride, (R)-(-)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, (R)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, (R)-Methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, (R)-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, D-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, D-α-Aminophenylacetic acid methyl ester hydrochloride, Methyl (R)-amino(phenyl)acetate hydrochloride, Methyl (R)-phenylglycinate hydrochloride, Methyl D-phenylglycinate hydrochloride, Methyl D-α-phenylglycinate hydrochloride, Methyl D-α-phenylglycine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccccc1
Nombre IUPAC clorhidrato de (2R)-2-amino-2-fenil-acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 201.65
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0557 g/mol