Learn More
Metil 2-(trifluorometil)benzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11398985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398985 1 g 1 g
11308995 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14132.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-96-7
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD00236050
Clave InChI JLCAMDSWNZBTEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, trifluoromethyl-, methyl ester, acmc-1ahfp, methyl o-trifluoromethylbenzoate, jlcamdswnzbtee-uhfffaoysa, methyl-2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluoromethylbenzoic acid methyl ester, 2-trifluoromethyl-benzoic acid methyl ester, 2-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluate
PubChem CID 2775578
Nombre IUPAC metil 2-(trifluorometil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
Densidad 1.306
Punto de ebullición 104°C to 105°C (25 mmHg)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 1 g
Beilstein 2580873
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%