Learn More
2-(Trifluoroacetamido)prop-2-enoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(Trifluoroacetamido)prop-2-enoate |
| CAS | 58137-35-2 |
| Fórmula molecular | C6H6NO3F3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6F3NO3/c1-3(4(11)13-2)10-5(12)6(7,8)9/h1H2,2H3,(H,10,12) |
| SMILES | COC(=O)C(=C)NC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 197.11 |