Learn More
2-Tiomorfolin-4-ilisonicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623445 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10623445 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50522DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 898289-26-4
Fórmula molecular C11H14N2O2S
Peso molecular (g/mol) 238.31
Número MDL MFCD09064957
Clave InChI PKBDUKGWOJJNRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-4-thiomorpholinyl-, methyl ester
PubChem CID 24229509
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-tiomorfolin-4-ilpiridina-4-carboxilato de metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.31
Porcentaje de pureza 97%