Learn More
Metil 2-(tert-butoxicarbonilamino)-3-nitrobenzoato, TRC
Código de producto. 30473720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473720 500 mg 500 miligramos
30474684 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330010500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57113-90-3
Fórmula molecular C13H16N2O6
Peso molecular (g/mol) 296.28
Sinónimo 2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Metil 2-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]-3-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)c1cccc(c1NC(=O)OC(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O6/c1-13(2,3)21-12(17)14-10-8(11(16)20-4)6-5-7-9(10)15(18)19/h5-7H,1-4H3,(H,14,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1008