Learn More
2-sulfamoilbenzoato de metilo, TRC
Código de producto. 30483489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483489 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30483489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33286025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Sulfamoylbenzoate
CAS 57683-71-3
Fórmula molecular C8H9NO4S
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-(Carbomethoxy)benzenesulfonamide, 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 2-(Aminosulfonyl)benzoate, Methyl o-Sulfamoylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-sulfamoilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 215.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0252