Learn More
2-(S)-[N-carbobenciloxi]amino-3-aminopropionato de metilo, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(S)-[N-Carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate, Hydr |
| CAS | 35761-27-4 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O4 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O4.ClH/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7-8,13H2,1H3,(H,14,16);1H/t10-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](CN)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-amino-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 288.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0877 |