Learn More
2-(pirimidin-2-iloxi)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzoate |
| CAS | 178118-28-0 |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-5-2-3-6-10(9)17-12-13-7-4-8-14-12/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1Oc2ncccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-pirimidin-2-iloxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.219 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.069 |