Learn More
2-Piridil cetoxima de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488827 1 g 1 g
15498827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52232.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1758-54-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Methyl-2-pyridyl ketoxime is used as colorimetric reagent for rhenium. Methyl-2-pyridyl ketoxime has been proposed as an analytical reagent for the spectrophotometric determination of copper, iron in alkaline aqueous solution and phenyl-2 pyridyl ketoxime.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetoxima de metil-2-piridilo se utiliza como reactivo colorimétrico para conseguir renio. También se ha propuesto que la cetoxima de metil-2-piridil como reactivo analítico para la determinación espectrofotométrica del cobre, del hierro en solución acuosa alcalina y de la cetoxima de fenil-2-piridilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1758-54-9
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00605540
Clave InChI KWYHBFKEFFMBHW-SREVYHEPSA-N
Sinónimo 1-pyridin-2-yl ethanone oxime, 1-2-pyridinyl-1-ethanone oxime, 1-2-pyridinyl ethanone oxime, 1-pyridin-2-yl-ethanone oxime, 1-pyridin-2-ylethan-1-one oxime, e-1-pyridin-2-yl ethanone oxime, e-n-1-pyridin-2-yl ethylidene hydroxylamine, methyl2-pyridylketoneoxime, 2-1-nitrosoethylidene-1h-pyridine, e-1-pyridine-2-yl ethanone oxime
PubChem CID 6740780
SMILES C\C(N=O)=C1\NC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-pyridyl ketoxime
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (2Z)-2-(1-nitrosoetilideno)-1,2-dihidropiridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%