Learn More
2-Fenilpirimidina-5-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10440754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10440754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10386274 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10440754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66322DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 64074-29-9
Fórmula molecular C12H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.224
Número MDL MFCD06797254
Clave InChI SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
PubChem CID 11206661
Nombre IUPAC 2-fenilpirimidina-5-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 97%