Learn More
2-Fenil-2-(piridin-2-il)acetato de metilo, Mikromol™
Descripción
2-fenil-2-(piridin-2-il)acetato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate |
| CAS | 26483-64-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methyl 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetate, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetic Acid Methyl Ester, 2-Pyridineacetic acid, alpha-phenyl-, methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12/h2-10,13H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | metil 2-fenil-2-piridin-2-ilacetato |
| Mostrar más |