Learn More
2-Fenoxibenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323606 50 g 50 g
11313606 10 g 10 g
11333606 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14584.18
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 21905-56-6 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21905-56-6
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.25
Número MDL MFCD03093064
Clave InChI PUGYLBSXMKBSRP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 607606
Nombre IUPAC 2-fenoxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-phenoxybenzoate
Punto de ebullición 130°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.576
Cantidad 50 g
Beilstein 2115719
Sinónimo 2-phenoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-phenoxy-, methyl ester, methyl o-phenoxybenzoate, acmc-1ce6i, #, benzoic acid,2-phenoxy-, methyl ester, benzoic acid, o-phenoxy-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%