Learn More
2-Pentenoato de metilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Pentenoate |
| CAS | 15790-88-2 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h4-5H,3H2,1-2H3/b5-4+ |
| SMILES | CC/C=C/C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil (E)-pent-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |