Learn More
2-(p-tolil)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(p-Tolyl)benzoate |
| CAS | 114772-34-8 |
| Fórmula molecular | C15H14O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(4-Methylphenyl)benzoate, Methyl 4-Methyl-2'-biphenylcarboxylate, Methyl 4'-Methylbiphenyl-2-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-11-7-9-12(10-8-11)13-5-3-4-6-14(13)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metilfenil)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0994 |