Learn More
2-oxoindano-1-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493988 1 g 1 g
15403998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57535.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104620-34-0 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agua/humedad, calor y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104620-34-0
Fórmula molecular C11H10O3
Peso molecular (g/mol) 190.198
Número MDL MFCD06200715
Clave InChI RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-oxo-1-indanecarboxylate, methyl 2-oxoindane-1-carboxylate, methyl2-oxo-1-indanecarboxylate, methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indene-1-carboxylate, 1h-indene-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, acmc-20agv9, 1-methoxycarbonyl-2-indanone, 2-oxo-indan-1-carboxylic acid methyl ester, 2-oxo-1,3-dihydro-indene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 10888732
Nombre IUPAC 2-oxo-1,3-dihidroindeno-1-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1C(=O)CC2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2-oxoindane-1-carboxylate
Punto de fusión 63°C to 70°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 97%