Learn More
2-oxohexanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | methyl 2-oxohexanoate |
| CAS | 6395-83-1 |
| Fórmula molecular | C7H12O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-oxohexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0786 |