Learn More
2-Oxociclopentanocarboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490798 5 g 5 g
11400808 25 g 25 g
11410808 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25256.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10472-24-9 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10472-24-9
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD00001411
Clave InChI PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
Nombre IUPAC metil 2-oxociclopentano-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Densidad 1.145
Punto de ebullición 105°C to 107°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4565
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 97%