Learn More
2-Oxociclohexanocarboxilato de metilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10651555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10651555 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10129132 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10651555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367010500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41302-34-5 | C8H12O3 | 156.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41302-34-5
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.2
Número MDL MFCD00077699
Clave InChI JEENWEAPRWGXSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, 2-methoxycarbonylcyclohexanone, 2-carbomethoxycyclohexanone, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl cyclohexanone-2-carboxylate, 2-oxo-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester, 2-hydroxy methyl cyclohexanone, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem20380, acmc-1ao3u
PubChem CID 170489
Nombre IUPAC 2-oxociclohexano-1-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1090g/mL
Punto de ebullición 50°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. may occur as tautomers (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4830 to 1.486
Cantidad 50 mL
Beilstein 10, IV, 2606
Gravedad específica 1.109
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido