Learn More
2-Oxo-2H-piran-3-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445690 5 g 5 g
11435690 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445690 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25932.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25991-27-9 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate is used as a reagent to investigate alfa, beta-unsaturated carbonyl compounds for their cytotoxic profiles against oral human normal and tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-oxo-2H-piran-3-carboxilato de metilo se utiliza como reactivo para investigar los perfiles citotóxicos de los compuestos de carbonilo alfa, beta-insaturados en células orales de humano normales y tumorales.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25991-27-9
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.121
Número MDL MFCD00075443
Clave InChI GJVZWOMUTYNUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-oxo-2h-pyran-3-carboxylate, 3-carbomethoxy-2-pyrone, methyl 2-pyrone-3-carboxylate, 2-oxo-2h-pyran-3-carboxylic acid methyl ester, 2h-pyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, methoxycarbonyl pyranone, acmc-1clg5, ksc496k6b
PubChem CID 117704
Nombre IUPAC 2-oxopirano-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=COC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Punto de fusión 74°C to 77°C
Punto de ebullición 146°C to 148°C (0.75 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1424749
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 98%