Learn More
2-oxo-2-fenilacetato de metilo (benzoilformiato de metilo), Mikromol™
Descripción
2-oxo-2-fenilacetato de metilo (benzoilformiato de metilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate) |
| CAS | 15206-55-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate) |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C9 H8 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Glycopyrronium Bromide Imp. H (EP), Methyl 2-Oxo-2-phenylacetate, Methyl Benzoylformate, Glycopyrronium Bromide Impurity H, Glycopyrronium Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | metil 2-oxo-2-fenilacetato |
| Mostrar más |