Learn More
2-octinoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-2-Octynoate |
| CAS | 111-12-6 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Octynoic acid-methyl ester, 2-Octynoic acid','methyl ester (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Folione, Methyl 2-octynate, Methyl 2-octynoate, Methyl pentylacetylenecarboxylate, NSC 72098, Vert de violette','artificial |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC#CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | Oct-2-inoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0994 |