Learn More
2-Octinoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434767 100 g 100 g
11424767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21242.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-12-6 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-12-6
Fórmula molecular C9H14O2
Peso molecular (g/mol) 154.209
Número MDL MFCD00009530
Clave InChI FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-octynoate, folione, methyl heptine carbonate, methyl 2-octynate, methyl 2-octinate, 2-octynoic acid, methyl ester, vert de violette, artificial, methyl hept-1-yne-1-carboxylate, methyl pentylacetylenecarboxylate, unii-0ttp6yt2t3
PubChem CID 8092
Nombre IUPAC Oct-2-inoato de metilo
SMILES CCCCCC#CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-octynoate
Densidad 0.92
Punto de ebullición 216°C to 218°C
Temperatura de inflamación 88°C (192°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 100 g
Beilstein 1756887
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.2
Porcentaje de pureza 98%