Learn More
Metil 2-O-(alfa-D-manopiranosil)-alfa-D-manopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-O-(a-D-Mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 59571-75-4 |
| Fórmula molecular | C13 H24 O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O11/c1-21-13-11(9(19)7(17)5(3-15)23-13)24-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-metoxioxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 356.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1319 |