Learn More
Metil 2-O-alil-4,6-O-bencilideno-alfa-D-manopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-O-Allyl-4,6-O-benzylidene-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 82228-09-9 |
| Fórmula molecular | C17 H22 O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O6/c1-3-9-20-15-13(18)14-12(22-17(15)19-2)10-21-16(23-14)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,12-18H,1,9-10H2,2H3/t12-,13+,14-,15+,16?,17+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H]1OCC=C)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (4aR,6S,7S,8S,8aS)-6-metoxi-2-fenil-7-prop-2-enoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 322.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1416 |