Learn More
2-Noninoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499367 25 g 25 g
11409377 100 g 100 g
11419377 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21409.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-80-8
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.236
Número MDL MFCD00009547
Clave InChI NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-nonynoate, 2-nonynoic acid methyl ester, methyl octine carbonate, methyl octyne carbonate, 2-nonynoic acid, methyl ester, methyloctyne carboxylate, methyloctyne carbonate, methyl octin carbonate, octynecarboxylic acid, methyl ester, methyl octynecarboxylate
PubChem CID 8137
ChEBI CHEBI:51749
Nombre IUPAC non-2-inoato de metilo
SMILES CCCCCCC#CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-nonynoate
Densidad 0.915
Punto de ebullición 121°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Olor Floral
Fórmula lineal CH3(CH2)5C≡CCO2CH3
Índice de refracción 1.4485
Cantidad 25 g
Beilstein 1759870
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 98%